Learn More
Ácido 4-vinilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2702173
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
2156-04-9
C8H9BO2
147.97
MFCD00239441
QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
2156-04-9
C8H9BO2
147.97
MFCD00239441
QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Vinylbenzeneboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 190°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 16, IV, 1676
Sinónimo 4-vinylphenylboronic acid, 4-vinylbenzeneboronic acid, 4-vinylphenyl boronic acid, 4-ethenylphenyl boronic acid, 4-vinylboronic acid, p-styrylboronic acid, p-vinylphenylboronic acid, styrene-4-boronic acid, boronic acid, 4-ethenylphenyl, 4-styreneboronic acid
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso,dmf,thf,diethyl ether
Nombre IUPAC (4-ethenylphenyl)boronic acid
PubChem CID 2734393
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Vinylbenzeneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.