Learn More
4-Vinylbenzyl chloride, 90%, tech., Acros Organics
33.90€ - 397.30€
CAS 1592-20-7
Fórmula molecular C9H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 152.62
Número MDL MFCD00051362
InChI Key ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-vinylbenzene, 4-chloromethylstyrene, 4-vinylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethenyl, 1-chloromethyl-4-ethenylbenzene, 4-chloromethyl styrene, p-vinylbenzyl chloride, unii-cjl4oj6bs0, cjl4oj6bs0
PubChem CID 74126
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-4-ethenylbenzene
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)CCl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10403053 SDS Ver documentos Acros Organics
422520250
25g Glass bottle 33.90€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 11
Añadir a la cesta
10770682 SDS Ver documentos Acros Organics
422521000
100g Glass bottle 103.60€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 12
Añadir a la cesta
10013443 SDS Ver documentos Acros Organics
422525000
500g Glass bottle 397.30€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
1592-20-7
152.62
ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
74126
C=CC1=CC=C(C=C1)CCl
C9H9Cl
MFCD00051362
4-vinylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-vinylbenzene, 4-chloromethylstyrene, 4-vinylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethenyl, 1-chloromethyl-4-ethenylbenzene, 4-chloromethyl styrene, p-vinylbenzyl chloride, unii-cjl4oj6bs0, cjl4oj6bs0
1-(chloromethyl)-4-ethenylbenzene
Especificaciones
4-Vinylbenzyl chloride
105°C
Glass bottle
1.08
Yellow
1592-20-7
100.0
C9H9Cl
MFCD00051362
ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
1-(chloromethyl)-4-ethenylbenzene
74126
Liquid
Technical
1.0800g/mL
Authentic
1.5731 to 1.5751
about 500ppm 4-tert-Butylcatechol, about 500ppm Nitrocresol + Nitrophenol
25g
88.0
88% min. (GC)
CH2CHC6H4CH2Cl
4-vinylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-vinylbenzene, 4-chloromethylstyrene, 4-vinylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethenyl, 1-chloromethyl-4-ethenylbenzene, 4-chloromethyl styrene, p-vinylbenzyl chloride, unii-cjl4oj6bs0, cjl4oj6bs0
C=CC1=CC=C(C=C1)CCl
152.62
152.62
90%