missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 4-vinilbenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3758978
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1075-49-6
C9H8O2
148.16
MFCD00002569
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
4-vinylbenzoic acid, p-vinylbenzoic acid, 4-carboxystyrene, benzoic acid, 4-ethenyl, styrene-4-carboxylic acid, 4-vinyl-benzoic acid, p-vinyl benzoic acid, 4-vinyl benzoic acid, para-vinyl benzoic acid, pubchem12624
14098
ácido 4-etenilbenzoico
C=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1075-49-6
C9H8O2
148.16
MFCD00002569
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
4-vinylbenzoic acid, p-vinylbenzoic acid, 4-carboxystyrene, benzoic acid, 4-ethenyl, styrene-4-carboxylic acid, 4-vinyl-benzoic acid, p-vinyl benzoic acid, 4-vinyl benzoic acid, para-vinyl benzoic acid, pubchem12624
14098
ácido 4-etenilbenzoico
C=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Vinylbenzoic acid
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 142.0°C to 144.0°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2CHC6H4COOH
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad (10% in Methanol) Clear solution
Estabilizante 0.1% t-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Vinylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'