missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Trimetilsilil)morfolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7036815
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
13368-42-8
C7H17NOSi
159.304
MFCD00010098
JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
4-trimethylsilyl morpholine, n-trimethylsilyl morpholine, n-trimethylsilylmorpholine, trimethyl morpholin-4-yl silane, morpholine, 4-trimethylsilyl, trimethylsilyl morpholin, morpholinotrimethylsilane, trimethylmorpholinosilane, acmc-1btin, timtec-bb sbb009054
559763
trimetil(morfolin-4-il)silano
C[Si](C)(C)N1CCOCC1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
13368-42-8
C7H17NOSi
159.304
MFCD00010098
JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
4-trimethylsilyl morpholine, n-trimethylsilyl morpholine, n-trimethylsilylmorpholine, trimethyl morpholin-4-yl silane, morpholine, 4-trimethylsilyl, trimethylsilyl morpholin, morpholinotrimethylsilane, trimethylmorpholinosilane, acmc-1btin, timtec-bb sbb009054
559763
trimetil(morfolin-4-il)silano
C[Si](C)(C)N1CCOCC1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Trimethylsilyl)morpholine
Densidad 0.897
Punto de ebullición 160°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Índice de refracción 1.441
Cantidad 1 g
Número UN UN2924
Beilstein 1071480
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.3
Porcentaje de pureza 97%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'