Learn More
4-(Trifluorometilo)nicotinonitrilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700975
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
13600-43-6
C7H3F3N2
172.11
MFCD00153107
DHIRCRHQLUNYDS-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethyl nicotinonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinenitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinonitrile, pubchem9232, buttpark 4357-45, ksc495c9t
2736743
4-(trifluorometil)piridina-3-carbonitrilo
FC(F)(F)C1=C(C=NC=C1)C#N
13600-43-6
C7H3F3N2
172.11
MFCD00153107
DHIRCRHQLUNYDS-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethyl nicotinonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinenitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinonitrile, pubchem9232, buttpark 4357-45, ksc495c9t
2736743
4-(trifluorometil)piridina-3-carbonitrilo
FC(F)(F)C1=C(C=NC=C1)C#N
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.11
Porcentaje de pureza 97%