Learn More
Alcohol 4-(trifluorometil)bencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080803
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
349-95-1
C8H7F3O
176.138
MFCD00004661
MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl phenyl methanol, p-trifluoromethylbenzyl alcohol, 4-trifluoromethyl benzene methanol, 4-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl alcohol, ccris 5117, 4-trifluoromethyl benzylalcohol
67684
[4-(trifluorometil)fenil]metanol
C1=CC(=CC=C1CO)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
349-95-1
C8H7F3O
176.138
MFCD00004661
MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl phenyl methanol, p-trifluoromethylbenzyl alcohol, 4-trifluoromethyl benzene methanol, 4-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl alcohol, ccris 5117, 4-trifluoromethyl benzylalcohol
67684
[4-(trifluorometil)fenil]metanol
C1=CC(=CC=C1CO)C(F)(F)F
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, is used as a pharmaceutical intermediate, it is also used to predict the NMR spectrum. 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol is employed as a reagent in, for example, kinetic studies of phosphonoformate prodrugs and aquachromium(IV).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Alcohol 4-(trifluorometil)bencilo, se utiliza como un intermedio farmacéutico. También se utiliza para predecir el espectro de RMN. El alcohol 4-(trifluorometil)bencilo se emplea como reactivo en, por ejemplo, estudios cinéticos de prodrogas de fosfonoformato y aqua chromium(IV).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Mantener alejado de agentes oxidantes, agentes reductores, cloruros ácidos, anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4- (Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.288
Punto de ebullición 78°C to 80°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Índice de refracción 1.459
Cantidad 5 g
Beilstein 1450174
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 98%