Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometil)benzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021723
43.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
329-15-7
C8H4ClF3O
208.56
MFCD00000694
OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluoyl chloride, 4-trifluoromethyl benzoylchloride, p-trifluoromethyl benzoic acid chloride, ptf-boc, 4-trifluoromethylbenzoylchloride, 4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
67607
cloruro de 4-(trifluorometil)benzoílo
FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
329-15-7
C8H4ClF3O
208.56
MFCD00000694
OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluoyl chloride, 4-trifluoromethyl benzoylchloride, p-trifluoromethyl benzoic acid chloride, ptf-boc, 4-trifluoromethylbenzoylchloride, 4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
67607
cloruro de 4-(trifluorometil)benzoílo
FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-(trifluorometil)benzoílo es una importante materia prima y sustancia intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenénese bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agua, bases, alcohol y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Punto de fusión -3°C
Densidad 1.404
Punto de ebullición 188°C to 190°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.477
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 391282
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 98%