missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H58755.04

Detalles adicionales : CAS : 22179-86-8 Peso : 0.00200kg

Cantidad. 2g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15494968

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

22179-86-8
204.152
QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
9581576
C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)C(F)(F)F
C8H7F3N2O
MFCD00053042
4-trifluoromethyl benzamidoxime, n-hydroxy-4-trifluoromethyl-benzamidine, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide, 4-trifluoromethylbenzamidoxime, hydroxyimino 4-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-trifluoromethylbenzamideoxime, benzenecarboximidamide,n-hydroxy-4-trifluoromethyl
N'-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide

Especificaciones

4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
125°C to 130°C
22179-86-8
MFCD00053042
QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
N'-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide
9581576
Solid
Brown
2g
C8H7F3N2O
4-trifluoromethyl benzamidoxime, n-hydroxy-4-trifluoromethyl-benzamidine, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide, 4-trifluoromethylbenzamidoxime, hydroxyimino 4-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-trifluoromethylbenzamideoxime, benzenecarboximidamide,n-hydroxy-4-trifluoromethyl
C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)C(F)(F)F
204.152
204.15
97%
Videos
SDS Documentos