Learn More
4-(Trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022472
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
455-19-6
C8H5F3O
174.122
MFCD00006952
BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzaldehyde, p-trifluoromethyl benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolualdehyde, 4'-trifluoromethyl benzaldehyde, p-trifluoromethyl-benzaldhyde, 4-trifluoromethyl-benzaldehyde
67996
4-(trifluorometil)benzaldehído
C1=CC(=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
455-19-6
C8H5F3O
174.122
MFCD00006952
BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzaldehyde, p-trifluoromethyl benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolualdehyde, 4'-trifluoromethyl benzaldehyde, p-trifluoromethyl-benzaldhyde, 4-trifluoromethyl-benzaldehyde
67996
4-(trifluorometil)benzaldehído
C1=CC(=CC=C1C=O)C(F)(F)F
4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde is useful reagent in kinetic studies of the asymmetric synthesis of alcohols and of the Wittig reaction. It is also used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(trifluorometil)benzaldehído es un reactivo útil en estudios cinéticos de la síntesis asimétrica de alcoholes y de la reacción de Wittig. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua. 1,5 g/l a 20 °C
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Almacenar en una atmósfera inerte. Incompatible con agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Punto de fusión 1°C to 2°C
Densidad 1.275
Punto de ebullición 80°C to 81°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.463
Cantidad 5 g
Beilstein 1101680
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water. 1.5g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 97%