Learn More
4'-(Trifluorometil)acetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779735
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
709-63-7
C9H7F3O
188.15
MFCD00000401
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
69731
1-[4-(trifluorometil)fenil]etanona
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
709-63-7
C9H7F3O
188.15
MFCD00000401
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
69731
1-[4-(trifluorometil)fenil]etanona
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30°C to 33°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 79°C to 80°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4COCH3
Índice de refracción 1.4604
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.