Learn More
4-(Trifluorometoxi)fenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate |
% mín. CAS | 97.0 |
Densidad | 1.3500g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | CF3OC6H4NCS |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |