Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge SB01053EB
Detalles adicionales : CAS : 35037-73-1 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 3390 Chem class : 6.1 Pack group : I
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10001924
  • 64.40€ / 25 g
Fecha estimada de envío
23-11-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
35037-73-1
203.12
LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
92298
C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
C8H4F3NO2
MFCD00035702
4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
1-isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
Especificaciones
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
25g
97.0
C8H4F3NO2
MFCD00035702
LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
1-isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
92298
97%
1.34g/mL
35037-73-1
97%
CF3OC6H4NCO
4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
203.12
203.12
Videos
SDS Documentos