Learn More
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 306350050
Detalles adicionales : CAS : 36823-88-8 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10434545
  • 94.20€ / 5 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
36823-88-8
224.563
ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
142110
C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F
C8H4ClF3O2
MFCD00052329
4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride
4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Especificación
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Authentic
1.4710 to 1.4730 (20°C, 589nm)
5g
97.5
98%
CF3OC6H4COCl
4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride
C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F
224.563
224.56
≥97.5%
1.42g/mL
Glass bottle
Colorless to Pink
36823-88-8
100.0
C8H4ClF3O2
MFCD00052329
ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
142110
Liquid
Videos
SDS Documentación