Learn More
4-(Trifluorometoxi)anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethoxy)aniline |
Nombre de nota | 99+% |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.3100g/mL |
Punto de ebullición | 83.0°C to 85.0°C (15.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 80°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-(Trifluoromethoxy)aniline
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.