Learn More
4-(Tri-n-butilestannil)tiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033992
53.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
173979-01-6
C15H29NSSn
374.17
MFCD01319073
YYQKQPYPLADFMK-UHFFFAOYSA-N
4-tributylstannyl thiazole, 4-tributylstannyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannylthiazole, 4-tri-n-butylstannyl thiazole, 4-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannanyl-thiazole, 4-tri-n-butylstannylthiazole, 4-thiazolyltri-n-butylstannane, tri-n-butyl-4-thiazolyltin
2763258
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC=N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
173979-01-6
C15H29NSSn
374.17
MFCD01319073
YYQKQPYPLADFMK-UHFFFAOYSA-N
4-tributylstannyl thiazole, 4-tributylstannyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannylthiazole, 4-tri-n-butylstannyl thiazole, 4-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannanyl-thiazole, 4-tri-n-butylstannylthiazole, 4-thiazolyltri-n-butylstannane, tri-n-butyl-4-thiazolyltin
2763258
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC=N1
4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(tri-n-butilestannil)tiazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole
Cantidad 250 mg
Número UN UN2788
Información de solubilidad Not miscible in water.
Nombre IUPAC tributil(1,3-tiazol-4-il)estannano
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.17
Porcentaje de pureza 95%