Learn More
4-(Tri-n-butilestannil)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033989
65.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
124252-41-1
C17H31NSn
368.15
MFCD01319071
UNEPXPMBVGDXGH-UHFFFAOYSA-N
2737318
tributil(piridina-4-il)stannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=NC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
124252-41-1
C17H31NSn
368.15
MFCD01319071
UNEPXPMBVGDXGH-UHFFFAOYSA-N
2737318
tributil(piridina-4-il)stannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=NC=C1
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(tri-n-butilestannil)piridina se utiliza como intermedio en síntesis química orgánica.
Solubilidad
No miscible en agua. Soluble en éter, hexano y tetrahidrofurano.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Sinónimo 4-tributylstannyl pyridine, pyridine,4-tributylstannyl, 4-tributylstannylpyridine, 4-tributylstannyl-pyridine, 4-tri-n-butylstannyl pyridine, pyridin-4-yl tributylstannane, pyridine, 4-tributylstannyl, 4-pyridyltributyltin, 4-pyridyl tributyltin, 4-tributyistannylpyridine
Información de solubilidad Not miscible in water. Soluble in ether,hexane and tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.15
Porcentaje de pureza 96%