Learn More
(4-Tien-3-ilfenil)metanol, ≥97 %, Maybridge
56.00€ - 228.10€
CAS 160278-20-6
Fórmula molecular C11H10OS
Peso molecular (g/mol) 190.26
Número MDL MFCD06203084
Clave InChI KEHJEXSFOWCTHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 15186379
Nombre IUPAC (4-tiofen-3-ilfenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C2=CSC=C2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10672885
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC48709CB
250mg
56.00€
250 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 04-11-2021
10042174
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC48709DA
1g
75.60€
1 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 04-11-2021
10002224
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC48709DE
5g
228.10€
5 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 04-11-2021
160278-20-6
190.26
KEHJEXSFOWCTHM-UHFFFAOYSA-N
15186379
C1=CC(=CC=C1CO)C2=CSC=C2
C11H10OS
MFCD06203084
4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol
(4-tiofen-3-ilfenil)metanol
Especificaciones
(4-Thien-3-ylphenyl)methanol
250mg
96.5
97%
MFCD06203084
KEHJEXSFOWCTHM-UHFFFAOYSA-N
(4-tiofen-3-ilfenil)metanol
15186379
97%
Frasco de vidrio ámbar
160278-20-6
100.0
C11H10OS
4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol
C1=CC(=CC=C1CO)C2=CSC=C2
190.26
190.27