Learn More
(4-Tien-3-ilfenil)metanol, ≥97 %, Maybridge
Marca:  Thermo Scientific Maybridge CC48709DE
Detalles adicionales : CAS : 160278-20-6 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002224
  • 228.10€ / 5 g
Envío estimado: 03-11-2021
160278-20-6
190.26
KEHJEXSFOWCTHM-UHFFFAOYSA-N
15186379
C1=CC(=CC=C1CO)C2=CSC=C2
C11H10OS
MFCD06203084
4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol
(4-tiofen-3-ilfenil)metanol
Especificaciones
(4-Thien-3-ylphenyl)methanol
160278-20-6
100.0
C11H10OS
4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol
C1=CC(=CC=C1CO)C2=CSC=C2
190.26
190.27
5g
96.5
97%
MFCD06203084
KEHJEXSFOWCTHM-UHFFFAOYSA-N
(4-tiofen-3-ilfenil)metanol
15186379
97%
Videos
SDS Documentos
Certificados