Learn More
Ácido 4-tien-2-iltetrahidropirano-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | 4ácido tiofen-2-iloxano-4-carboxílico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.27 |
Porcentaje de pureza | 97% |