Learn More
(4-tien-2-ilfenil)metanol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Amber glass bottle
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (4-thien-2-ylphenyl)methanol |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.26 |
Porcentaje de pureza | 97% |