missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 4-tiazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7077304
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3973-08-8
C4H3NO2S
129.14
CHEBI:46230
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3973-08-8
C4H3NO2S
129.14
CHEBI:46230

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Thiazolecarboxylic acid
Punto de fusión 195.0°C to 199.0°C
Pérdida por secado 3% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4-carboxythiazole, 4-carboxy-1,3-thiazole, thiazole 4-carboxylic acid, acmc-2097eb, thiazol-4-carboxylic, ksc225i1n
Clave InChI HMVYYTRDXNKRBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(N=CS1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1,3-tiazol-4-carboxílico
PubChem CID 304271
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Thiazolecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'