Learn More
4-(Tetrahidropiran-4-iloxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10215674
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
215460-40-5
C12H14O3
206.24
MFCD09064964
SIHCMIVOQNBOFV-UHFFFAOYSA-N
4-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yloxy benzaldehyde, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-4-tetrahydropyranyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yl oxy benzaldehyde, 4-4-formylphenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde
15034751
4-(oxan-4-iloxi)benzaldehído
O=CC1=CC=C(OC2CCOCC2)C=C1
215460-40-5
C12H14O3
206.24
MFCD09064964
SIHCMIVOQNBOFV-UHFFFAOYSA-N
4-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yloxy benzaldehyde, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-4-tetrahydropyranyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yl oxy benzaldehyde, 4-4-formylphenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde
15034751
4-(oxan-4-iloxi)benzaldehído
O=CC1=CC=C(OC2CCOCC2)C=C1
Nombre del producto químico o material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%