Learn More
Bromuro de 4-terc-butilfenilmagnesio, solución de 2 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10616470
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide
CAS 63488-10-8, 60-29-7
% mín. CAS 42.36, 53.19
% máx. CAS 46.82, 57.64
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.0650g/mL
Temperatura de inflamación −22°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C10H13BrMg
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4MgBr
Número MDL MFCD00013244
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.065
Sinónimo 4-tert-butylphenylmagnesium bromide, 4-t-butylphenylmagnesium bromide, bromo 4-tert-butylphenyl magnesium, magnesium, bromo 4-1,1-dimethylethyl phenyl, 4-tert-butylphenylmagnesium bromide solution, yecfwfoeqlavnh-uhfffaoysa-m, 4-tert-butylphenyhnagnesium bromide, 4-tert.-butylphenylmagnesium bromide, 4-tert-butylphenyl magnesium bromide, 4-tert butyl phenyl magnesium bromide, grignard reagent
Clave InChI YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Nombre IUPAC magnesio; terc-butilbenceno; bromuro
Peso molecular (g/mol) 237.42
PubChem CID 4608371
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.42
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.