Learn More
4-terc-Butilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10448440
Click to view available options
Cantidad:
5 g
1 kg
2.5 kg
98-54-4
C10H14O
150.22
MFCD00002367
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol
7393
CHEBI:34444
4-terc-butilfenol
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
98-54-4
C10H14O
150.22
MFCD00002367
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol
7393
CHEBI:34444
4-terc-butilfenol
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylphenol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96.0°C to 100.0°C
Color Blanco a beige
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 236.0°C to 238.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4OH
Índice de refracción 1.4787
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 06, 524
Índice Merck 15, 1588
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alcoholic alkali,soluble in alcohol and ether
Viscosidad 2.4 mPa.s (110°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Copos o pastillas