Learn More
Alfa Aesar™ 4-tert-Butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one, 95%, mixture of isomers
46.20€ - 137.00€
CAS 69404-97-3
Fórmula molecular C11H22O2Si
Molecular Weight (g/mol) 214.38
Número MDL MFCD00010655
InChI Key ZRVOCNOYAJIAAP-CSKARUKUSA-N
Sinónimo 2-t-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 3e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one, 2-tert-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, acetylacetone enol tert-butyldimethylsilyl ether, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-penten-4-one, e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, e-4-tert-butyl dimethyl silyl oxypent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one gc
PubChem CID 6034727
IUPAC Name (E)-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxypent-3-en-2-one
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
11317489 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H27868.06
5g 46.20€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-06-2020
Añadir a la cesta
11327489 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H27868.14
25g 137.00€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
69404-97-3
214.38
ZRVOCNOYAJIAAP-CSKARUKUSA-N
6034727
CC(=CC(=O)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
C11H22O2Si
MFCD00010655
2-t-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 3e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one, 2-tert-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, acetylacetone enol tert-butyldimethylsilyl ether, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-penten-4-one, e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, e-4-tert-butyl dimethyl silyl oxypent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one gc
(E)-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxypent-3-en-2-one
Especificaciones
4-tert-Butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one
69404-97-3
MFCD00010655
ZRVOCNOYAJIAAP-CSKARUKUSA-N
(E)-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxypent-3-en-2-one
6034727
95%
Moisture sensitive
5g
mixture of isomers
C11H22O2Si
2-t-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 3e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one, 2-tert-butyldimethylsiloxy pent-2-en-4-one, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, acetylacetone enol tert-butyldimethylsilyl ether, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy-2-penten-4-one, e-4-tert-butyldimethylsilyl oxy pent-3-en-2-one, e-4-tert-butyl dimethyl silyl oxypent-3-en-2-one, 4-tert-butyldimethylsiloxy-3-penten-2-one gc
CC(=CC(=O)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
214.38
214.38
0.898
50°C to 51°C (0.2mmHg)
73°C (163°F)