Learn More
4-terc-Butilciclohexanol, 99 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-79905
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
98-52-2
C10H20O
156.27
MFCD00001473,MFCD00064952,MFCD00070476
CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylcyclohexanol, cis-4-tert-butylcyclohexanol, trans-4-tert-butylcyclohexanol, 4-tert-butyl cyclohexanol, cis-4-tert-butyl cyclohexanol, padaryl, p-tert-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanol, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanol
7391
4-tert-butylcyclohexan-1-ol
CC(C)(C)C1CCC(O)CC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
98-52-2
C10H20O
156.27
MFCD00001473,MFCD00064952,MFCD00070476
CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylcyclohexanol, cis-4-tert-butylcyclohexanol, trans-4-tert-butylcyclohexanol, 4-tert-butyl cyclohexanol, cis-4-tert-butyl cyclohexanol, padaryl, p-tert-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanol, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanol
7391
4-tert-butylcyclohexan-1-ol
CC(C)(C)C1CCC(O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcyclohexanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60.0°C to 69.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 224.0°C
Temperatura de inflamación 200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H10OH
Índice de refracción 1.447
Cantidad 5 g
Beilstein 06, I, 18
Información de solubilidad Solubility in water: <1g/L water (20 c)
Viscosidad 8.68 mPa.s (80°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o gránulos