Learn More
Cloruro de 4-terc-butilbenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-78924
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1710-98-1
C11H13ClO
196.67
MFCD00000695
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
74372
cloruro de 4-terc-butilbenzoilo
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1710-98-1
C11H13ClO
196.67
MFCD00000695
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
74372
cloruro de 4-terc-butilbenzoilo
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzoyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 135°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4COCl
Índice de refracción 1.5354 to 1.5374
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1
Sinónimo benzoyl chloride, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylbenzoylchloride, p-t-butylbenzoyl chloride, p-tert-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-benzoyl chloride, 4-tert-butyl benzoyl chloride, 4-t-butylbenzoyl chloride, acmc-1brh5, 4-tertbutylbenzoyl chloride
Información de solubilidad Solubility in water: readily hydrolysed
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylbenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.