Learn More
4-terc-Butilbenzhidrazida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021049
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
43100-38-5
C11H16N2O
192.262
MFCD00014763
XYUFQWDLRLHUPB-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylbenzhydrazide, 4-tert-butyl benzohydrazide, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, hydrazide, p-tert-butylbenzohydrazide, 4-tert-butylbenzhyrazide, 4-tert-butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-butylbenzoic hydrazide, 4-tert-butyl benzenecarbohydrazide, 4-tert-butyl benzene-1-carbohydrazide, 4-t-butylbenzhydrazide
123513
4-terc-butilbenzohidrazida
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
43100-38-5
C11H16N2O
192.262
MFCD00014763
XYUFQWDLRLHUPB-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylbenzhydrazide, 4-tert-butyl benzohydrazide, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, hydrazide, p-tert-butylbenzohydrazide, 4-tert-butylbenzhyrazide, 4-tert-butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-butylbenzoic hydrazide, 4-tert-butyl benzenecarbohydrazide, 4-tert-butyl benzene-1-carbohydrazide, 4-t-butylbenzhydrazide
123513
4-terc-butilbenzohidrazida
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzhydrazide
Punto de fusión 127°C to 131°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1104663
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza ≥98%