Learn More
Alfa Aesar™ 4-terc-Butilbenzaldehído, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ A15740.14
Detalles adicionales : CAS : 939-97-9 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11442388
  • 137.00€ / 25 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Descripción
Descripción
Aplicaciones
Se usa para la preparación de derivados de penicilina de isoxazolilo. El 4-terc-butilbenzaldehído es adecuado para su uso en un estudio cinético para evaluar las constantes cinéticas (KI) para la inhibición de la tirosinasa de hongos mediante benzaldehídos 4-sustituidos. También es un importante intermediario para la síntesis de medicamentos, colorantes, sabores y compuestos de fragancias.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar lejos del aire y la luz y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en oscuridad.
Especificaciones
939-97-9
162.232
OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
70324
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=O
C11H14O
MFCD00035742
4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
4-terc-butilbenzaldehído
Especificaciones
4-tert-Butylbenzaldehyde
244°C to 246°C
939-97-9
MFCD00035742
1906461
OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
4-terc-butilbenzaldehído
70324
97%
101°C (213°F)
25g
C11H14O
UN3082
4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=O
162.232
162.23
Videos
SDS Documentos