Learn More
4-(tert-Butyl)benzylbromide, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 345500250
Detalles adicionales : CAS : 18880-00-7 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10418872
  • 69.10€ / 25 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
18880-00-7
227.145
QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
87836
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr
C11H15Br
MFCD00000180
4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide
1-(bromomethyl)-4-tert-butylbenzene
Especificaciones
4-(tert-Butyl)benzylbromide
Glass bottle
Yellow
18880-00-7
100.0
C11H15Br
MFCD00000180
QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
1-(bromomethyl)-4-tert-butylbenzene
87836
Liquid
Authentic
1.5445 to 1.5465 (20°C, 589nm)
25g
96.0
97%
(CH3)3CC6H4CH2Br
4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr
227.145
227.14
≥96.0%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-(tert-Butyl)benzylbromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos