missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(tert-Butyl)benzene-1, 2-diamine |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Amber glass bottle |
Fórmula lineal | (CH3)3CC6H3(NH2)2 |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'