Learn More
4-(tert-Butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid, ≥97%, Maybridge
60.20€ - 286.90€
CAS 128453-98-5
Fórmula molecular C10H17NO4S
Molecular Weight (g/mol) 247.309
Número MDL MFCD02683067
InChI Key CTDIKDIZNAGMFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butoxycarbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylic acid, thiomorpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butoxy carbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 3,4-thiomorpholinedicarboxylicacid, 4-1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dpph, acmc-1bvvh, +/--thiomorpholine-3,4-dicarboxylicacid4-tert-butylester, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylicacid
PubChem CID 2756831
IUPAC Name 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]thiomorpholine-3-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCSCC1C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10229292 SDS Ver documentos Maybridge
CC42401CB
250mg 60.20€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
10790904 SDS Ver documentos Maybridge
CC42401DA
1g 113.40€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
10557464 SDS Ver documentos Maybridge
CC42401DE
5g 286.90€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
128453-98-5
247.309
CTDIKDIZNAGMFK-UHFFFAOYSA-N
2756831
CC(C)(C)OC(=O)N1CCSCC1C(=O)O
C10H17NO4S
MFCD02683067
4-tert-butoxycarbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylic acid, thiomorpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butoxy carbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 3,4-thiomorpholinedicarboxylicacid, 4-1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dpph, acmc-1bvvh, +/--thiomorpholine-3,4-dicarboxylicacid4-tert-butylester, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylicacid
4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]thiomorpholine-3-carboxylic acid
Especificaciones
4-(Tert-butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid
250mg
96.5
97%
MFCD02683067
CTDIKDIZNAGMFK-UHFFFAOYSA-N
4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]thiomorpholine-3-carboxylic acid
2756831
97%
Amber glass bottle
128453-98-5
100.0
C10H17NO4S
4-tert-butoxycarbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylic acid, thiomorpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butoxy carbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 3,4-thiomorpholinedicarboxylicacid, 4-1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dpph, acmc-1bvvh, +/--thiomorpholine-3,4-dicarboxylicacid4-tert-butylester, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylicacid
CC(C)(C)OC(=O)N1CCSCC1C(=O)O
247.309
247.31