Learn More
4-tert-Amylphenol, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 167332500
Detalles adicionales : CAS : 80-46-6 Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 2430 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10438910
  • 51.80€ / 250 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
80-46-6
164.248
NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
6643
4-(2-methylbutan-2-yl)phenol
C11H16O
MFCD00002369
4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol
CHEBI:35096
CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Especificación
4-tert-Amylphenol
Authentic
255.0°C
>91.0°C
99%
98.5
99%
C2H5C(CH3)2C6H4OH
06, 548
4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol
NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
4-(2-methylbutan-2-yl)phenol
6643
164.25
99%
111°C
Glass bottle
White to Yellow
250g
80-46-6
100.0
C11H16O
MFCD00002369
15, 7255
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and chloroform
CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
164.248
CHEBI:35096
Briquettes or Flakes To Coarse Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-tert-Amylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentación