Learn More
4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride, Technical Grade, Maybridge
51.80€ - 317.70€
CAS 165669-32-9
Fórmula molecular C10H12ClNO4S2
Molecular Weight (g/mol) 309.779
InChI Key ZXYZKIFFWKXROK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrrolidine-1-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 2779793
IUPAC Name 4-pyrrolidin-1-ylsulfonylbenzenesulfonyl chloride
SMILES C1CCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10653793 SDS Ver documentos Maybridge
MO00517CB
250mg 51.80€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-03-2020
Añadir a la cesta
10733253 SDS Ver documentos Maybridge
MO00517DA
1g 74.20€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-03-2020
Añadir a la cesta
10410584 SDS Ver documentos Maybridge
MO00517EA
10g 317.70€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
165669-32-9
309.779
4-pyrrolidine-1-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride
4-pyrrolidin-1-ylsulfonylbenzenesulfonyl chloride
C10H12ClNO4S2
ZXYZKIFFWKXROK-UHFFFAOYSA-N
2779793
C1CCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
165669-32-9
4-pyrrolidine-1-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride
C1CCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
309.779
309.79
Technical
250mg
C10H12ClNO4S2
ZXYZKIFFWKXROK-UHFFFAOYSA-N
4-pyrrolidin-1-ylsulfonylbenzenesulfonyl chloride
2779793
Tech.