Learn More
4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride, Technical Grade, Maybridge
Marca:  Maybridge MO00517EA
Detalles adicionales : CAS : 165669-32-9 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10410584
  • 317.70€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
165669-32-9
309.779
4-pyrrolidine-1-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride
4-pyrrolidin-1-ylsulfonylbenzenesulfonyl chloride
C10H12ClNO4S2
ZXYZKIFFWKXROK-UHFFFAOYSA-N
2779793
C1CCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
10g
C10H12ClNO4S2
ZXYZKIFFWKXROK-UHFFFAOYSA-N
4-pyrrolidin-1-ylsulfonylbenzenesulfonyl chloride
2779793
Tech.
Amber Glass Bottle
165669-32-9
4-pyrrolidine-1-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride
C1CCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
309.779
309.79
Technical
Videos
SDS Documentos