Learn More
Ácido 4-(Pirrolidin-1-ilmetil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.26 |
Porcentaje de pureza | 97% |