Learn More
4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride, TECH, Maybridge
Marca:  Maybridge CC56202DA
Detalles adicionales : CAS : 679806-84-9 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10613065
  • 109.20€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
679806-84-9
218.64
AQFRTZZTRGGBKO-UHFFFAOYSA-N
21092945
C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
C11H7ClN2O
MFCD09064974
4-pyrimidin-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoyl chloride
4-pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride
Especificaciones
1g
Amber Glass Bottle
89.5
90%
MFCD09064974
AQFRTZZTRGGBKO-UHFFFAOYSA-N
4-pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride
21092945
90%
4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride
679806-84-9
100.0
C11H7ClN2O
4-pyrimidin-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoyl chloride
C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
218.64
218.64
Videos
SDS Documentos