Learn More
Ácido 4-pirimidin-2-ilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522540
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
199678-12-1
C11H8N2O2
200.197
MFCD01318668
WNDAEOTYLPWXPN-UHFFFAOYSA-N
4-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 4-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl-9ci, akos bar-2339, pubchem15861, acmc-1c8kl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoicacid
1514324
ácido 4-pirimidin-2-ilbenzoico
C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
199678-12-1
C11H8N2O2
200.197
MFCD01318668
WNDAEOTYLPWXPN-UHFFFAOYSA-N
4-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 4-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl-9ci, akos bar-2339, pubchem15861, acmc-1c8kl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoicacid
1514324
ácido 4-pirimidin-2-ilbenzoico
C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 4-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.2
Porcentaje de pureza 97%