Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-piridinetanosulfónico, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Pyridineethanesulfonic acid |
Punto de fusión | ∽295°C (decomposition) |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2585 |
Beilstein | 136690 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.22 |
Porcentaje de pureza | 99% |