Learn More
4-Piridinoacetonitrilo, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15441869
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
13121-99-8
C7H6N2
118.14
MFCD03412601
BMVSAKPRNWZCPG-UHFFFAOYSA-N
pyridin-4-yl-acetonitrile, 2-pyridin-4-yl acetonitrile, 4-pyridylacetonitrile, 4-pyridineacetonitrile, pyridin-4-ylacetonitrile, pyridine-4-acetonitrile, rarechem ak ml 0204, 2-4-pyridyl acetonitrile, 4-pyridylacetonitrilehydrochloride, 4-cyanomethyl-pyridine
4112085
2-piridin-4-ilacetonitrilo
N#CCC1=CC=NC=C1
13121-99-8
C7H6N2
118.14
MFCD03412601
BMVSAKPRNWZCPG-UHFFFAOYSA-N
pyridin-4-yl-acetonitrile, 2-pyridin-4-yl acetonitrile, 4-pyridylacetonitrile, 4-pyridineacetonitrile, pyridin-4-ylacetonitrile, pyridine-4-acetonitrile, rarechem ak ml 0204, 2-4-pyridyl acetonitrile, 4-pyridylacetonitrilehydrochloride, 4-cyanomethyl-pyridine
4112085
2-piridin-4-ilacetonitrilo
N#CCC1=CC=NC=C1
A pyridine derivative used in the preparation of inhibitors of Acyl CoA, cholesterol acyltransferase as well as bone morphogenetic protein (BMP) signaling inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un derivado de la piridina utilizado en la preparación de inhibidores de acil CoA, colesterol aciltransferasa, así como inhibidores de señalización de la proteína morfogenética ósea (BMP).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacene en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Pyridineacetonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Beilstein 471559
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido