Learn More
4-Piridin-3-ilanilina, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Pyridin-3-ylaniline |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.21 |
Porcentaje de pureza | 95% |