Learn More
Ácido 4-pirid-4-ilbenzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Pyrid-4-ylbenzoic acid |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | ácido 4-piridin-4-ilbenzoico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.21 |
Porcentaje de pureza | 95% |