Learn More
Ácido 4-pirid-4-ilbenzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110720
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
4385-76-6
C12H9NO2
199.21
MFCD04114574
DZLGZIGLHCRIMF-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-4-yl-benzoic acid, 4-4-pyridyl benzoic acid, 4-pyridin-4-yl benzoic acid, 4-pyrid-4-ylbenzoic acid, 4-4-pyridinyl benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl pyridine, 4'-pyridyl-4-benzoic acid, benzoic acid, 4-4-pyridinyl, pubchem22345, acmc-1adxv
1520811
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
4385-76-6
C12H9NO2
199.21
MFCD04114574
DZLGZIGLHCRIMF-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-4-yl-benzoic acid, 4-4-pyridyl benzoic acid, 4-pyridin-4-yl benzoic acid, 4-pyrid-4-ylbenzoic acid, 4-4-pyridinyl benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl pyridine, 4'-pyridyl-4-benzoic acid, benzoic acid, 4-4-pyridinyl, pubchem22345, acmc-1adxv
1520811
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
Nombre del producto químico o material 4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 4-piridin-4-ilbenzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 95%