Learn More
4-Pirid-3-ilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485808
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
127406-55-7
C12H9NO
183.21
MFCD01631910
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-3-yl benzaldehyde, 4-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 4-3-pyridyl benzaldehyde, 4-3-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyrid-3-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-pyridinyl, acmc-1byq9, 3-4-formylphenyl pyridine
3693046
4-piridin-3-ilbenzaldehído
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
127406-55-7
C12H9NO
183.21
MFCD01631910
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-3-yl benzaldehyde, 4-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 4-3-pyridyl benzaldehyde, 4-3-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyrid-3-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-pyridinyl, acmc-1byq9, 3-4-formylphenyl pyridine
3693046
4-piridin-3-ilbenzaldehído
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 4-Pyrid-3-ylbenzaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 95%