Learn More
4-Pyrid-3-ylbenzaldehyde, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC40004DA
Detalles adicionales : CAS : 127406-55-7 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10016212
  • 72.80€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
127406-55-7
183.21
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
3693046
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
C12H9NO
MFCD01631910
4-pyridin-3-yl benzaldehyde, 4-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 4-3-pyridyl benzaldehyde, 4-3-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyrid-3-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-pyridinyl, acmc-1byq9, 3-4-formylphenyl pyridine
4-pyridin-3-ylbenzaldehyde
Especificaciones
1g
Amber Glass Bottle
94.5
95%
MFCD01631910
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-3-ylbenzaldehyde
3693046
95%
4-Pyrid-3-ylbenzaldehyde
127406-55-7
100.0
C12H9NO
4-pyridin-3-yl benzaldehyde, 4-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 4-3-pyridyl benzaldehyde, 4-3-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyrid-3-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-pyridinyl, acmc-1byq9, 3-4-formylphenyl pyridine
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
183.21
183.21
Videos
SDS Documentos