Learn More
4-(pirid-2-iloxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |