missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Propioniloxibenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7044922
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
50262-48-1
C10H10O3
178.187
MFCD00043522
NKXPJXVTMWLHBC-UHFFFAOYSA-N
4-formylphenyl propionate, 4-propionyloxybenzaldehyde, p-propionoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-oxopropoxy, 4-n-propionyloxybenzaldehyde, p-formylphenyl propionate, acmc-20amb3, 4-formylphenyl propanoate, 4-formylphenyl propionate #, 4-propanyloxy-benzaldehyde
123519
Propanoate (4-formilfenil)
CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
50262-48-1
C10H10O3
178.187
MFCD00043522
NKXPJXVTMWLHBC-UHFFFAOYSA-N
4-formylphenyl propionate, 4-propionyloxybenzaldehyde, p-propionoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-oxopropoxy, 4-n-propionyloxybenzaldehyde, p-formylphenyl propionate, acmc-20amb3, 4-formylphenyl propanoate, 4-formylphenyl propionate #, 4-propanyloxy-benzaldehyde
123519
Propanoate (4-formilfenil)
CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Propionyloxybenzaldehyde
Punto de ebullición 132°C to 136°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.53
Cantidad 5 g
Beilstein 2966420
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'