Learn More
4-Piperidona etileno cetal, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082133
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
177-11-7
C7H14NO2
144.19
MFCD00005976
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decane
67435
C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
177-11-7
C7H14NO2
144.19
MFCD00005976
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decane
67435
C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
4-Piperidone ethylene ketal is used in the synthesis of 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca spirocyclotriphosphazenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4-Piperidona etileno cetal se utiliza en la síntesis de 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca espirociclotrifosfacenos.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Piperidone ethylene ketal
Densidad 1.117
Punto de ebullición 99°C to 101°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.4819
Cantidad 10 g
Beilstein 506799
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (Partly miscible).
Nombre IUPAC 1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza ≥98%