Learn More
4-Piperidinopiperidina, 95 %, téc., Thermo Scientific™
Catalog Number p-185358
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
4897-50-1
C10H20N2
168.28
MFCD00006475
QDVBKXJMLILLLB-UHFFFAOYSA-N
4-piperidinopiperidine, 1,4'-bipiperidine, 4-piperidino-piperidine, 1,4'-bipiperidyl, 4-1-piperidinyl piperidine, 1,4' bipiperidinyl, 4-piperidin-1-yl piperidine, 1,4-bipiperidine, 1-piperidin-4-yl piperidine, 4-piperidin-1-ylpiperidine
78607
CHEBI:40117
1-piperidin-4-ilpiperidina
C1CCN(CC1)C2CCNCC2
4897-50-1
C10H20N2
168.28
MFCD00006475
QDVBKXJMLILLLB-UHFFFAOYSA-N
4-piperidinopiperidine, 1,4'-bipiperidine, 4-piperidino-piperidine, 1,4'-bipiperidyl, 4-1-piperidinyl piperidine, 1,4' bipiperidinyl, 4-piperidin-1-yl piperidine, 1,4-bipiperidine, 1-piperidin-4-yl piperidine, 4-piperidin-1-ylpiperidine
78607
CHEBI:40117
1-piperidin-4-ilpiperidina
C1CCN(CC1)C2CCNCC2
Nombre del producto químico o material 4-Piperidinopiperidine
Nombre de nota tech., 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62.0°C to 67.0°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.28
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Piperidinopiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.