Learn More
ácido 4-(piperidinometil) benzoico, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC45501DA
Detalles adicionales : CAS : 159691-33-5 Peso : 0.05100kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10026202
  • 82.98€ / 1 g
Fecha estimada de envío
03-05-2021
159691-33-5
219.284
4-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzoic acid, 4-piperidinomethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-yl methyl benzoic acid
ácido 4-(piperidin-1-ilmetil)benzoico
C13H17NO2
RNCCMTVMMFUIKR-UHFFFAOYSA-N
1092975
C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
4-(Piperidinomethyl)benzoic acid
1g
97%
4-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzoic acid, 4-piperidinomethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-yl methyl benzoic acid
C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
219.284
219.28
Frasco de vidrio ámbar
159691-33-5
C13H17NO2
RNCCMTVMMFUIKR-UHFFFAOYSA-N
ácido 4-(piperidin-1-ilmetil)benzoico
1092975
97%
Videos
SDS Documentos